Learn More
2-bromo-3’-chloropropiophénone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
41.20€ - 161.00€
Identifiants chimiques
CAS 34911-51-8
Formule moléculaire C9H8BrClO
Poids moléculaire (g/mol) 247.52
Numéro MDL MFCD03701150
Clé InChI OFNMQTRHMBQQEA-UHFFFAOYNA-N
CID PubChem 4992116
Nom IUPAC 2-bromo-1-(3-chlorophényl)propan-1-one
SMILES CC(Br)C(=O)C1=CC(Cl)=CC=C1
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15482439
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
H64999.03
1 g
41.20€
1g
15492439
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
H64999.06
5 g
161.00€
5g
Description
Description
It used as an important intermediate for raw material and intermediate used in organic synthesis agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé comme intermédiaire important pour les matières premières et intermédiaires dans l’industrie agrochimique de synthèse organique, pharmaceutique et des colorants.
Solubilité
Soluble dans l’acétonitrile, le chloroforme, le dichlorométhane et l’acétate d’éthyle.
Remarques
Réfrigéré. Garder le récipient hermétiquement fermé. Conserver à l’abri des oxydants
Spécification
Identifiants chimiques
34911-51-8
247.52
OFNMQTRHMBQQEA-UHFFFAOYNA-N
2-bromo-1-(3-chlorophényl)propan-1-one
C9H8BrClO
MFCD03701150
4992116
CC(Br)C(=O)C1=CC(Cl)=CC=C1
Spécification
2-Bromo-3'-chloropropiophenone
Incolore à jaune
C9H8BrClO
MFCD03701150
2-bromo-3'-chloropropiophenone, 2-bromo-1-3-chlorophenyl propan-1-one, 2-bromo-1-3-chlorophenyl-1-propanone, 3'-chloro-2-bromopropiophenone, 1-propanone,2-bromo-1-3-chlorophenyl, 1-propanone, 2-bromo-1-3-chlorophenyl, 2-bromo-1-3-chloro-phenyl-propan-1-one, bromochlorophenylpropanone, bromo-3'-chloropropiophenone, ksc573e4l
OFNMQTRHMBQQEA-UHFFFAOYNA-N
2-bromo-1-(3-chlorophényl)propan-1-one
4992116
98%
34911-51-8
1.532 g/mL
1.577
2360404
Soluble in acetonitrile,chloroform,dichloromethane and ethyl acetate.
CC(Br)C(=O)C1=CC(Cl)=CC=C1
247.52
247.52
Liquide
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une sévère irritation des yeux.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 252-282-1
missing translation for 'tsca' : Non
missing translation for 'storageNote' : 2° à 8°C
Recommended Storage : À conserver au froid ; conserver sous azote