Learn More
2-bromo-3’-chloropropiophénone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15482439
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
It used as an important intermediate for raw material and intermediate used in organic synthesis agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé comme intermédiaire important pour les matières premières et intermédiaires dans l’industrie agrochimique de synthèse organique, pharmaceutique et des colorants.
Solubilité
Soluble dans l’acétonitrile, le chloroforme, le dichlorométhane et l’acétate d’éthyle.
Remarques
Réfrigéré. Garder le récipient hermétiquement fermé. Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 34911-51-8
Formule moléculaire C9H8BrClO
Poids moléculaire (g/mol) 247.52
Numéro MDL MFCD03701150
Clé InChI OFNMQTRHMBQQEA-UHFFFAOYNA-N
CID PubChem 4992116
Nom IUPAC 2-bromo-1-(3-chlorophényl)propan-1-one
SMILES CC(Br)C(=O)C1=CC(Cl)=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Bromo-3'-chloropropiophenone
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.532 g/mL
Indice de réfraction 1.577
Quantité 1 g
Beilstein 2360404
Synonyme 2-bromo-3'-chloropropiophenone, 2-bromo-1-3-chlorophenyl propan-1-one, 2-bromo-1-3-chlorophenyl-1-propanone, 3'-chloro-2-bromopropiophenone, 1-propanone,2-bromo-1-3-chlorophenyl, 1-propanone, 2-bromo-1-3-chlorophenyl, 2-bromo-1-3-chloro-phenyl-propan-1-one, bromochlorophenylpropanone, bromo-3'-chloropropiophenone, ksc573e4l
Informations sur la solubilité Soluble in acetonitrile,chloroform,dichloromethane and ethyl acetate.
Poids de la formule 247.52
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide