Learn More
2-Bromo-2’,4’-difluoroacétophénone, 97 %
34.40€ - 78.46€
Identifiants chimiques
CAS | 102429-07-2 |
---|---|
Formule moléculaire | C8H5BrF2O |
Poids moléculaire (g/mol) | 235.028 |
Numéro MDL | MFCD00142822 |
Clé InChI | CSGDTHXBRAAOHV-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 2-bromo-2',4'-difluoroacetophenone, 2-bromo-1-2,4-difluorophenyl ethanone, 2,4-difluorophenacyl bromide, 2-bromo-1-2,4-difluorophenyl ethan-1-one, 2-bromo-1-2,4-difluoro-phenyl-ethanone, 2',4'-difluorophenacyl bromide, 2-bromo-2,4-difluoroacetophenone, ethanone, 2-bromo-1-2,4-difluorophenyl, alpha-bromo-2',4'-difluoroacetophenone, acmc-1c4aw |
CID PubChem | 2774185 |
Nom IUPAC | 2-bromo-1-(2,4-difluorophényl)éthanone |
SMILES | C1=CC(=C(C=C1F)F)C(=O)CBr |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15402928
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H56442.MD |
250 mg |
34.40€
250mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15482918
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H56442.03 |
1 g | N/A | ||||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Identifiants chimiques
102429-07-2 | |
235.028 | |
CSGDTHXBRAAOHV-UHFFFAOYSA-N | |
2774185 | |
C1=CC(=C(C=C1F)F)C(=O)CBr |
C8H5BrF2O | |
MFCD00142822 | |
2-bromo-2',4'-difluoroacetophenone, 2-bromo-1-2,4-difluorophenyl ethanone, 2,4-difluorophenacyl bromide, 2-bromo-1-2,4-difluorophenyl ethan-1-one, 2-bromo-1-2,4-difluoro-phenyl-ethanone, 2',4'-difluorophenacyl bromide, 2-bromo-2,4-difluoroacetophenone, ethanone, 2-bromo-1-2,4-difluorophenyl, alpha-bromo-2',4'-difluoroacetophenone, acmc-1c4aw | |
2-bromo-1-(2,4-difluorophényl)éthanone |
Spécification
2-Bromo-2',4'-difluoroacetophenone | |
31°C to 35°C | |
C8H5BrF2O | |
UN2925 | |
2-bromo-2',4'-difluoroacetophenone, 2-bromo-1-2,4-difluorophenyl ethanone, 2,4-difluorophenacyl bromide, 2-bromo-1-2,4-difluorophenyl ethan-1-one, 2-bromo-1-2,4-difluoro-phenyl-ethanone, 2',4'-difluorophenacyl bromide, 2-bromo-2,4-difluoroacetophenone, ethanone, 2-bromo-1-2,4-difluorophenyl, alpha-bromo-2',4'-difluoroacetophenone, acmc-1c4aw | |
C1=CC(=C(C=C1F)F)C(=O)CBr | |
235.028 | |
235.03 |
102429-07-2 | |
51°C (124°F) | |
MFCD00142822 | |
Air sensitive | |
CSGDTHXBRAAOHV-UHFFFAOYSA-N | |
2-bromo-1-(2,4-difluorophényl)éthanone | |
2774185 | |
97% |
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H228-H314-H318-H302
Flammable solid.
Causes severe skin burns and eye damage.
Causes serious eye damage.
Harmful if swallowed.
P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P260-P264b-P270-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P363-P370+P378q-P501c
H225-H228-H302-H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 4.1; Packing Group: II; Proper Shipping Name: FLAMMABLE SOLIDS, CORROSIVE, ORGANIC, N.O.S.
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Keep cold; Store under Argon