Learn More
2-Bromo-2’,4’-difluoroacétophénone, 97 %
Code produit. 15402928
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 102429-07-2
Formule moléculaire C8H5BrF2O
Poids moléculaire (g/mol) 235.028
Numéro MDL MFCD00142822
Clé InChI CSGDTHXBRAAOHV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-bromo-2',4'-difluoroacetophenone, 2-bromo-1-2,4-difluorophenyl ethanone, 2,4-difluorophenacyl bromide, 2-bromo-1-2,4-difluorophenyl ethan-1-one, 2-bromo-1-2,4-difluoro-phenyl-ethanone, 2',4'-difluorophenacyl bromide, 2-bromo-2,4-difluoroacetophenone, ethanone, 2-bromo-1-2,4-difluorophenyl, alpha-bromo-2',4'-difluoroacetophenone, acmc-1c4aw
CID PubChem 2774185
Nom IUPAC 2-bromo-1-(2,4-difluorophényl)éthanone
SMILES C1=CC(=C(C=C1F)F)C(=O)CBr
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Bromo-2',4'-difluoroacetophenone
Point de fusion 31°C to 35°C
Point d’éclair 51°C (124°F)
Quantité 250 mg
Numéro UN UN2925
Sensibilité Air sensitive
Poids de la formule 235.03
Pourcentage de pureté 97%