Learn More
2-bromo-1-(3-phénylisoxazol-5-yl)éthan-1-one 95 %, Thermo Scientific™
51.45€ - 246.00€
Identifiants chimiques
CAS 14731-14-7
Formule moléculaire C11H8BrNO2
Poids moléculaire (g/mol) 266.09
Numéro MDL MFCD00173898
Clé InChI XTBXGZOVSCTNEC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-bromoacetyl-3-phenylisoxazole, 2-bromo-1-3-phenylisoxazol-5-yl ethan-1-one, 2-bromo-1-3-phenylisoxazol-5-yl ethanone, 2-bromo-1-3-phenyl-1,2-oxazol-5-yl ethanone, 2-bromo-1-3-phenyl-1,2-oxazol-5-yl ethan-1-one, 2-bromo-1-3-phenyl-isoxazol-5-yl-ethanone, ethanone, 2-bromo-1-3-phenyl-5-isoxazolyl, pubchem8717, buttpark 43\57-72
CID PubChem 2735532
Nom IUPAC 2-bromo-1-(3-phényl-1,2-oxazol-5-yl)éthanone
SMILES BrCC(=O)C1=CC(=NO1)C1=CC=CC=C1
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10089481
Afficher les documents
Thermo Scientific Maybridge
SPB04811DA
1 g Flacon en verre ambré Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
10062264
Afficher les documents
Thermo Scientific Maybridge
SPB04811EA
10 g Flacon en verre ambré
246.00€
10g
Identifiants chimiques
14731-14-7
266.09
XTBXGZOVSCTNEC-UHFFFAOYSA-N
2735532
BrCC(=O)C1=CC(=NO1)C1=CC=CC=C1
C11H8BrNO2
MFCD00173898
5-bromoacetyl-3-phenylisoxazole, 2-bromo-1-3-phenylisoxazol-5-yl ethan-1-one, 2-bromo-1-3-phenylisoxazol-5-yl ethanone, 2-bromo-1-3-phenyl-1,2-oxazol-5-yl ethanone, 2-bromo-1-3-phenyl-1,2-oxazol-5-yl ethan-1-one, 2-bromo-1-3-phenyl-isoxazol-5-yl-ethanone, ethanone, 2-bromo-1-3-phenyl-5-isoxazolyl, pubchem8717, buttpark 43\57-72
2-bromo-1-(3-phényl-1,2-oxazol-5-yl)éthanone
Spécification
2-Bromo-1-(3-phenylisoxazol-5-yl)ethan-1-one
95%
MFCD00173898
XTBXGZOVSCTNEC-UHFFFAOYSA-N
2-bromo-1-(3-phényl-1,2-oxazol-5-yl)éthanone
2735532
95%
14731-14-7
C11H8BrNO2
5-bromoacetyl-3-phenylisoxazole, 2-bromo-1-3-phenylisoxazol-5-yl ethan-1-one, 2-bromo-1-3-phenylisoxazol-5-yl ethanone, 2-bromo-1-3-phenyl-1,2-oxazol-5-yl ethanone, 2-bromo-1-3-phenyl-1,2-oxazol-5-yl ethan-1-one, 2-bromo-1-3-phenyl-isoxazol-5-yl-ethanone, ethanone, 2-bromo-1-3-phenyl-5-isoxazolyl, pubchem8717, buttpark 43\57-72
BrCC(=O)C1=CC(=NO1)C1=CC=CC=C1
266.09
266.09