Learn More
2-bromo-1-(3-phénylisoxazol-5-yl)éthan-1-one 95 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10089481
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Identifiants chimiques
CAS 14731-14-7
Formule moléculaire C11H8BrNO2
Poids moléculaire (g/mol) 266.09
Numéro MDL MFCD00173898
Clé InChI XTBXGZOVSCTNEC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-bromoacetyl-3-phenylisoxazole, 2-bromo-1-3-phenylisoxazol-5-yl ethan-1-one, 2-bromo-1-3-phenylisoxazol-5-yl ethanone, 2-bromo-1-3-phenyl-1,2-oxazol-5-yl ethanone, 2-bromo-1-3-phenyl-1,2-oxazol-5-yl ethan-1-one, 2-bromo-1-3-phenyl-isoxazol-5-yl-ethanone, ethanone, 2-bromo-1-3-phenyl-5-isoxazolyl, pubchem8717, buttpark 43\57-72
CID PubChem 2735532
Nom IUPAC 2-bromo-1-(3-phényl-1,2-oxazol-5-yl)éthanone
SMILES BrCC(=O)C1=CC(=NO1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Bromo-1-(3-phenylisoxazol-5-yl)ethan-1-one
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 266.09
Pourcentage de pureté 95%