Learn More
2-bromo-1-(3-chloro-4-méthylphényl)propan-1-one, tech., Thermo Scientific™
69.50€ - 363.00€
Identifiants chimiques
CAS 175135-93-0
Formule moléculaire C10H10BrClO
Poids moléculaire (g/mol) 261.543
Numéro MDL MFCD00067862
Clé InChI RGMFWCVOMGKIJM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-bromo-1-3-chloro-4-methylphenyl propan-1-one, 2-bromo-3'-chloro-4'-methylpropiophenone, 1-propanone,2-bromo-1-3-chloro-4-methylphenyl, 2-bromo-3'-chloro-4'methyl propiophenone, 2-bromo-1-3-chloro-4-methylphenyl-1-propanone, 2-bromanyl-1-3-chloranyl-4-methyl-phenyl propan-1-one
CID PubChem 2774950
Nom IUPAC 2-bromo-1-(3-chloro-4-méthylphényl)propan-1-one
SMILES CC1=C(C=C(C=C1)C(=O)C(C)Br)Cl
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10222492
Afficher les documents
Thermo Scientific Maybridge
BTB09098DA
1 g Flacon en verre ambré
69.50€
1g
10793993
Afficher les documents
Thermo Scientific Maybridge
BTB09098EA
10 g Flacon en verre ambré
363.00€
10g
Identifiants chimiques
175135-93-0
261.543
RGMFWCVOMGKIJM-UHFFFAOYSA-N
2774950
CC1=C(C=C(C=C1)C(=O)C(C)Br)Cl
C10H10BrClO
MFCD00067862
2-bromo-1-3-chloro-4-methylphenyl propan-1-one, 2-bromo-3'-chloro-4'-methylpropiophenone, 1-propanone,2-bromo-1-3-chloro-4-methylphenyl, 2-bromo-3'-chloro-4'methyl propiophenone, 2-bromo-1-3-chloro-4-methylphenyl-1-propanone, 2-bromanyl-1-3-chloranyl-4-methyl-phenyl propan-1-one
2-bromo-1-(3-chloro-4-méthylphényl)propan-1-one
Spécification
2-Bromo-1-(3-chloro-4-methylphenyl)propan-1-one
80.0
C10H10BrClO
2-bromo-1-3-chloro-4-methylphenyl propan-1-one, 2-bromo-3'-chloro-4'-methylpropiophenone, 1-propanone,2-bromo-1-3-chloro-4-methylphenyl, 2-bromo-3'-chloro-4'methyl propiophenone, 2-bromo-1-3-chloro-4-methylphenyl-1-propanone, 2-bromanyl-1-3-chloranyl-4-methyl-phenyl propan-1-one
CC1=C(C=C(C=C1)C(=O)C(C)Br)Cl
261.543
261.55
Technique
175135-93-0
100.0
MFCD00067862
RGMFWCVOMGKIJM-UHFFFAOYSA-N
2-bromo-1-(3-chloro-4-méthylphényl)propan-1-one
2774950
Tech.
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Provoque de graves lésions des yeux.
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
GHS P Statement:
IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
Wear eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Mention d’avertissement GHS :danger