Learn More
2-bromo-1-(3-chloro-4-méthylphényl)propan-1-one, tech., Thermo Scientific™
Code produit. 10793993
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Identifiants chimiques
CAS 175135-93-0
Formule moléculaire C10H10BrClO
Poids moléculaire (g/mol) 261.543
Numéro MDL MFCD00067862
Clé InChI RGMFWCVOMGKIJM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-bromo-1-3-chloro-4-methylphenyl propan-1-one, 2-bromo-3'-chloro-4'-methylpropiophenone, 1-propanone,2-bromo-1-3-chloro-4-methylphenyl, 2-bromo-3'-chloro-4'methyl propiophenone, 2-bromo-1-3-chloro-4-methylphenyl-1-propanone, 2-bromanyl-1-3-chloranyl-4-methyl-phenyl propan-1-one
CID PubChem 2774950
Nom IUPAC 2-bromo-1-(3-chloro-4-méthylphényl)propan-1-one
SMILES CC1=C(C=C(C=C1)C(=O)C(C)Br)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Bromo-1-(3-chloro-4-methylphenyl)propan-1-one
% min. CAS 80.0
% max. CAS 100.0
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 10 g
Poids de la formule 261.55
Pourcentage de pureté Tech.
Qualité Technique