Learn More
2-Bromo-1-(2,4-diméthylphényl)ethan-1-one, Thermo Scientific™
40.30€ - 167.58€
Identifiants chimiques
CAS 26346-85-0
Formule moléculaire C10H11BrO
Poids moléculaire (g/mol) 227.101
Clé InChI GSCCVWPVPFIRJP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-bromo-1-2,4-dimethylphenyl ethanone, 2-bromo-1-2,4-dimethylphenyl ethan-1-one, ethanone, 2-bromo-1-2,4-dimethylphenyl, 2-bromo-2',4'-dimethylacetophenone, 2,4-dimethylphenacyl bromide, 2,4-dimethyl phenacyl bromide, pubchem16796, 2,4-dimethylphenacyl bromid, ksc557o1l, alpha-bromo-2',4'-dimethylacetophenone
CID PubChem 2063450
Nom IUPAC 2-bromo-1-(2,4-diméthylphényl)éthanone
SMILES CC1=CC(=C(C=C1)C(=O)CBr)C
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10130692
Afficher les documents
Thermo Scientific Maybridge
CD00248DA
1 g Flacon en verre ambré
40.30€
1g
10293022
Afficher les documents
Thermo Scientific Maybridge
CD00248EA
10 g Flacon en verre ambré Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
10422074
Afficher les documents
Thermo Scientific Maybridge
CD00248EB
25 g Amber Glass Bottle Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Identifiants chimiques
26346-85-0
227.101
2-bromo-1-2,4-dimethylphenyl ethanone, 2-bromo-1-2,4-dimethylphenyl ethan-1-one, ethanone, 2-bromo-1-2,4-dimethylphenyl, 2-bromo-2',4'-dimethylacetophenone, 2,4-dimethylphenacyl bromide, 2,4-dimethyl phenacyl bromide, pubchem16796, 2,4-dimethylphenacyl bromid, ksc557o1l, alpha-bromo-2',4'-dimethylacetophenone
2-bromo-1-(2,4-diméthylphényl)éthanone
C10H11BrO
GSCCVWPVPFIRJP-UHFFFAOYSA-N
2063450
CC1=CC(=C(C=C1)C(=O)CBr)C
Spécification
2-Bromo-1-(2, 4-dimethylphenyl)ethan-1-one
97%
(CH3)2C6H3C(O)CH2Br
GSCCVWPVPFIRJP-UHFFFAOYSA-N
2-bromo-1-(2,4-diméthylphényl)éthanone
2063450
97%
26346-85-0
C10H11BrO
2-bromo-1-2,4-dimethylphenyl ethanone, 2-bromo-1-2,4-dimethylphenyl ethan-1-one, ethanone, 2-bromo-1-2,4-dimethylphenyl, 2-bromo-2',4'-dimethylacetophenone, 2,4-dimethylphenacyl bromide, 2,4-dimethyl phenacyl bromide, pubchem16796, 2,4-dimethylphenacyl bromid, ksc557o1l, alpha-bromo-2',4'-dimethylacetophenone
CC1=CC(=C(C=C1)C(=O)CBr)C
227.101
227.1