Learn More
2-Bromo-1-(2,4-diméthylphényl)ethan-1-one, Thermo Scientific™
Code produit. 10422074
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
25 g
Conditionnement:
Amber Glass Bottle
Flacon en verre ambré
Identifiants chimiques
CAS 26346-85-0
Formule moléculaire C10H11BrO
Poids moléculaire (g/mol) 227.101
Clé InChI GSCCVWPVPFIRJP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-bromo-1-2,4-dimethylphenyl ethanone, 2-bromo-1-2,4-dimethylphenyl ethan-1-one, ethanone, 2-bromo-1-2,4-dimethylphenyl, 2-bromo-2',4'-dimethylacetophenone, 2,4-dimethylphenacyl bromide, 2,4-dimethyl phenacyl bromide, pubchem16796, 2,4-dimethylphenacyl bromid, ksc557o1l, alpha-bromo-2',4'-dimethylacetophenone
CID PubChem 2063450
Nom IUPAC 2-bromo-1-(2,4-dimethylphenyl)ethanone
SMILES CC1=CC(=C(C=C1)C(=O)CBr)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Bromo-1-(2, 4-dimethylphenyl)ethan-1-one
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Amber Glass Bottle
Formule linéaire (CH3)2C6H3C(O)CH2Br
Quantité 25 g
Poids de la formule 227.1
Pourcentage de pureté 97%