Learn More
Chlorure d’acide 2-aminophénylboronique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
96.58€ - 341.70€
Identifiants chimiques
CAS | 863753-30-4 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H9BClNO2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 173.40 |
Numéro MDL | MFCD02258096 |
Clé InChI | WPDASZCYRKGSTO-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 2-aminophenylboronic acid hydrochloride, 2-aminophenyl boronic acid hydrochloride, 2-aminophenylboronic acid hcl, 2-aminophenylboronic acid, hydrochloride, 2-2-aminophenyl boronic acid hydrochloride, boronic acid, 2-aminophenyl-, hydrochloride, pubchem1746, ksc914i9f, 2-aminophenylboronic acid,hcl, 2-aminophenylboronic acid, hcl |
CID PubChem | 16427090 |
SMILES | Cl.NC1=CC=CC=C1B(O)O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11996121
|
Thermo Scientific Acros
445310010 |
1 g |
96.58€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11906131
|
Thermo Scientific Acros
445310050 |
5 g |
341.70€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
863753-30-4 | |
173.40 | |
WPDASZCYRKGSTO-UHFFFAOYSA-N | |
16427090 |
C6H9BClNO2 | |
MFCD02258096 | |
2-aminophenylboronic acid hydrochloride, 2-aminophenyl boronic acid hydrochloride, 2-aminophenylboronic acid hcl, 2-aminophenylboronic acid, hydrochloride, 2-2-aminophenyl boronic acid hydrochloride, boronic acid, 2-aminophenyl-, hydrochloride, pubchem1746, ksc914i9f, 2-aminophenylboronic acid,hcl, 2-aminophenylboronic acid, hcl | |
Cl.NC1=CC=CC=C1B(O)O |
Spécification
2-Aminophenylboronic acid hydrochloride | |
96% min. (HPLC) | |
C6H9BClNO2 | |
2-aminophenylboronic acid hydrochloride, 2-aminophenyl boronic acid hydrochloride, 2-aminophenylboronic acid hcl, 2-aminophenylboronic acid, hydrochloride, 2-2-aminophenyl boronic acid hydrochloride, boronic acid, 2-aminophenyl-, hydrochloride, pubchem1746, ksc914i9f, 2-aminophenylboronic acid,hcl, 2-aminophenylboronic acid, hcl | |
Cl.NC1=CC=CC=C1B(O)O | |
173.40 | |
173.41 |
863753-30-4 | |
Flacon en verre | |
MFCD02258096 | |
WPDASZCYRKGSTO-UHFFFAOYSA-N | |
Chlorhydrate d’acide (2-aminophényl)boronique | |
16427090 | |
97% |
Sécurité et traitement
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
- 2-Aminophenylboronic acid hydrochloride
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.