Learn More
Chlorure d’acide 2-aminophénylboronique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11906131 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 11906131
Marque: Thermo Scientific Acros 445310050
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 863753-30-4 | C6H9BClNO2 | 173.40 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 863753-30-4
Formule moléculaire C6H9BClNO2
Poids moléculaire (g/mol) 173.40
Numéro MDL MFCD02258096
Clé InChI WPDASZCYRKGSTO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-aminophenylboronic acid hydrochloride, 2-aminophenyl boronic acid hydrochloride, 2-aminophenylboronic acid hcl, 2-aminophenylboronic acid, hydrochloride, 2-2-aminophenyl boronic acid hydrochloride, boronic acid, 2-aminophenyl-, hydrochloride, pubchem1746, ksc914i9f, 2-aminophenylboronic acid,hcl, 2-aminophenylboronic acid, hcl
CID PubChem 16427090
SMILES Cl.NC1=CC=CC=C1B(O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Aminophenylboronic acid hydrochloride
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Nom IUPAC (2-aminophenyl)boronic acid hydrochloride
Poids de la formule 173.41
Pourcentage de pureté 97%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Aminophenylboronic acid hydrochloride
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.