Learn More
2-aminophénol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11414764
2-aminophénol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11414764
500 g
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2500 g
Code produit. 11414764
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A13735.36
Demander un format en vrac ou personnalisé
2-Aminophenol is used to make dyes and pharmaceuticals. It is also used as a reagent for the synthesis of heterocyclic compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 2-aminophénol est utilisé pour fabriquer des colorants et des produits pharmaceutiques. Il est également utilisé comme réactif pour la synthèse de composés hétérocycliques.
Solubilité
Soluble dans l’eau (17 g/l à 20°C).
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 95-55-6
Formule moléculaire C6H7NO
Poids moléculaire (g/mol) 109.128
Numéro MDL MFCD00007690
Clé InChI CDAWCLOXVUBKRW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme o-aminophenol, o-hydroxyaniline, 2-hydroxyaniline, phenol, 2-amino, 2-amino-1-hydroxybenzene, fouramine op, benzofur gg, pelagol grey gg, pelagol 3ga, nako yellow 3gaAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 5801
ChEBI CHEBI:18112
Nom IUPAC 2-aminophénol
SMILES C1=CC=C(C(=C1)N)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Aminophenol
Point de fusion 173°C to 177°C
Densité 1.328
Point d’ébullition 150°C (11 mmHg)
Point d’éclair >175°C (347°F)
Odeur Characteristic
Quantité 500 g
Numéro UN UN2512
Beilstein 606075
Merck Index 14,461
Informations sur la solubilité Soluble in water (17g/L at 20°C).
Poids de la formule 109.13
Pourcentage de pureté 99%
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0455313 Type de certificatCertificat d’analyse Date05/09/2023 Catalog NumberA13735.22,A13735.36,A13735.0E
Numéro de lot10240771 Type de certificatCertificat d’analyse Date21/05/2022 Catalog NumberA13735.22,A13735.36
Numéro de lot10225701 Type de certificatCertificat d’analyse Date22/11/2021 Catalog NumberA13735.22,A13735.36
Numéro de lot10216170 Type de certificatCertificat d’analyse Date22/11/2021 Catalog NumberA13735.22,A13735.36
Numéro de lot10207080 Type de certificatCertificat d’analyse Date22/11/2021 Catalog NumberA13735.22,A13735.36
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Aminophenol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: 2-Aminophenol
Nom du produit
2-aminophénol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >