Learn More
2'-acétonaphthone, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10574091
2'-acétonaphthone, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10574091
100 g
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Code produit. 10574091
Marque: Thermo Scientific Acros 158881000
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 93-08-3
Formule moléculaire C12H10O
Poids moléculaire (g/mol) 170.21
Numéro MDL MFCD00004108
Clé InChI XSAYZAUNJMRRIR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-acetylnaphthalene, 2-acetonaphthone, 2'-acetonaphthone, methyl 2-naphthyl ketone, acetonaphthone, 1-naphthalen-2-yl ethanone, 1-2-naphthyl ethanone, ethanone, 1-2-naphthalenyl, oranger cyrstals, 2-naphthyl methyl ketone
CID PubChem 7122
ChEBI CHEBI:52364
Nom IUPAC 1-naphtalén-2-yléthanone
SMILES CC(=O)C1=CC2=CC=CC=C2C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2'-Acetonaphthone
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 53.0°C to 56.0°C
Couleur Blanc
Point d’ébullition 300.0°C to 301.0°C
Point d’éclair 168°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire C10H7COCH3
Quantité 100 g
Beilstein 07, 402
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble
Poids de la formule 170.21
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline fine et morceaux
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
3 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0448586 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/12/2022 Catalog Number158881000,158885000
Numéro de lotA0441396 Type de certificatCertificat d’analyse Date21/04/2022 Catalog Number
Numéro de lotA0382451 Type de certificatCertificat d’analyse Date24/03/2022 Catalog Number158881000,158885000
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 2'-Acetonaphthone
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
Mention de danger
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P391-Recueillir le produit répandu.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans .
Nom du produit
2'-acétonaphthone, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >