Learn More
2,6-dichloropyrazine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
121.61€ - 1261.28€
Identifiants chimiques
CAS 4774-14-5
Formule moléculaire C4H2Cl2N2
Poids moléculaire (g/mol) 148.974
Numéro MDL MFCD00006125
Clé InChI LSEAAPGIZCDEEH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme pyrazine, 2,6-dichloro, 2,6-chloro pyrazine, 2,6-dichloro pyrazine, 2,6-dichloro-pyrazine, 2-chloro-6-chloro-pyrazine, 2,6-dicloropyrazine, 2,6 dichloropyrazine, pubchem8548, 2,6-dichloro-pyrazin, 2, 6-dichloropyrazine
CID PubChem 78504
Nom IUPAC 2,6-dichloropyrazine
SMILES C1=C(N=C(C=N1)Cl)Cl
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11414310
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11175.06
5 g
121.61€
5g
11424310
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11175.14
25 g
479.39€
25g
11434310
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11175.22
100 g
1261.28€
100g
Description
Description
2,6-Dichloropyrazine is used in the preparation of pyrazine and pyridine compounds as ATR kinase inhibitors. It is also used in the synthesis of oxacalixarenes containing nitrogen heterocycles.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 2,6-dichloropyrazine est utilisée dans la préparation de composés de pyrazine et de pyridine comme inhibiteurs de l’ATR kinase. Elle est également utilisée dans la synthèse d’oxacalixarènes contenant des hétérocycles d’azote.
Solubilité
Soluble dans l’éthanol et le méthanol.
Remarques
Stocker dans un endroit frais. Incompatible avec les agents oxydants forts et les acides et bases forts.
Spécification
Afficher plus
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une sévère irritation des yeux.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 225-316-8
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
Nom du produit
2,6-dichloropyrazine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals