Learn More
2,6-dichloropyrazine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11424310
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
Code produit. 11424310
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A11175.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 4774-14-5 | C4H2Cl2N2 | 148.974 g/mol
2,6-Dichloropyrazine is used in the preparation of pyrazine and pyridine compounds as ATR kinase inhibitors. It is also used in the synthesis of oxacalixarenes containing nitrogen heterocycles.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 2,6-dichloropyrazine est utilisée dans la préparation de composés de pyrazine et de pyridine comme inhibiteurs de l’ATR kinase. Elle est également utilisée dans la synthèse d’oxacalixarènes contenant des hétérocycles d’azote.
Solubilité
Soluble dans l’éthanol et le méthanol.
Remarques
Stocker dans un endroit frais. Incompatible avec les agents oxydants forts et les acides et bases forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4774-14-5
Formule moléculaire C4H2Cl2N2
Poids moléculaire (g/mol) 148.974
Numéro MDL MFCD00006125
Clé InChI LSEAAPGIZCDEEH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme pyrazine, 2,6-dichloro, 2,6-chloro pyrazine, 2,6-dichloro pyrazine, 2,6-dichloro-pyrazine, 2-chloro-6-chloro-pyrazine, 2,6-dicloropyrazine, 2,6 dichloropyrazine, pubchem8548, 2,6-dichloro-pyrazin, 2, 6-dichloropyrazine
CID PubChem 78504
Nom IUPAC 2,6-dichloropyrazine
SMILES C1=C(N=C(C=N1)Cl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,6-Dichloropyrazine
Point de fusion 52°C to 56°C
Point d’éclair >110°C (230°F)
Quantité 25 g
Beilstein 2439
Informations sur la solubilité Soluble in ethanol and methanol.
Poids de la formule 148.98
Pourcentage de pureté 99%