Learn More
2’,6’-sichloroacétophénone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
56.80€ - 186.00€
Identifiants chimiques
CAS 2040-05-3
Numéro MDL MFCD00016339
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11302486
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
L06348.03
1 g
56.80€
1g
11312486
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
L06348.06
5 g
186.00€
5g
Description
Description
2',6'-Dichloroacetophenone is is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 2′,6′-dichloroacétophénone est une importante matière première et un intermédiaire utilisé dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et les colorants.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver dans un récipient bien scellé dans un endroit frais et sec. Incompatible avec les agents oxydants.
Spécification
Identifiants chimiques
2040-05-3
MFCD00016339
Spécification
2',6'-Dichloroacetophenone
41°C to 44°C
C11H14O
2440104
Insoluble in water.
CC1=CC(=C(C=C1C(=O)C)C)C
162.23
189.04
2040-05-3
176°C to 180°C (83 mmHg)
MFCD00016339
2',4',5'-trimethylacetophenone, 1-2,4,5-trimethylphenyl ethanone, 1-2,4,5-trimethylphenyl ethan-1-one, acetophenone, 2',4',5'-trimethyl, ethanone, 1-2,4,5-trimethylphenyl, 1-acetyl-2,4,5-trimethylbenzene, acmc-20aofe, 2',5'-trimethylacetophenone, 2,4,5-trimethyl-acetophenone, acetophenone,4',5'-trimethyl
GENBEGZNCBFHSU-UHFFFAOYSA-N
1-(2,4,5-triméthylphényl)éthanone
74878
98%
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
H302+H332-H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 218-035-7
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante