Learn More
2’,6’-sichloroacétophénone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11302486
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
2',6'-Dichloroacetophenone is is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 2′,6′-dichloroacétophénone est une importante matière première et un intermédiaire utilisé dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et les colorants.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver dans un récipient bien scellé dans un endroit frais et sec. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2040-05-3
Numéro MDL MFCD00016339
Spécification
Nom chimique ou matériau 2',6'-Dichloroacetophenone
Point de fusion 41°C to 44°C
Point d’ébullition 176°C to 180°C (83 mmHg)
Formule moléculaire C11H14O
Quantité 1 g
Beilstein 2440104
Synonyme 2',4',5'-trimethylacetophenone, 1-2,4,5-trimethylphenyl ethanone, 1-2,4,5-trimethylphenyl ethan-1-one, acetophenone, 2',4',5'-trimethyl, ethanone, 1-2,4,5-trimethylphenyl, 1-acetyl-2,4,5-trimethylbenzene, acmc-20aofe, 2',5'-trimethylacetophenone, 2,4,5-trimethyl-acetophenone, acetophenone,4',5'-trimethyl
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Clé InChI GENBEGZNCBFHSU-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=CC(=C(C=C1C(=O)C)C)C
Nom IUPAC 1-(2,4,5-triméthylphényl)éthanone
Poids moléculaire (g/mol) 162.23
CID PubChem 74878
Poids de la formule 189.04
Pourcentage de pureté 98%