Learn More
2,6-di-tert-butyl-4-méthylphénol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
31.86€ - 270.35€
Identifiants chimiques
CAS | 128-37-0 |
---|---|
Formule moléculaire | C15H24O |
Poids moléculaire (g/mol) | 220.35 |
Numéro MDL | MFCD00011644 |
Clé InChI | NLZUEZXRPGMBCV-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 2,6-di-tert-butyl-4-methylphenol, butylated hydroxytoluene, butylhydroxytoluene, 2,6-di-tert-butyl-p-cresol, 2,6-di-t-butyl-4-methylphenol, ionol, dbpc, dibunol, stavox, bht |
CID PubChem | 31404 |
ChEBI | CHEBI:34247 |
Nom IUPAC | 2,6-ditert-butyl-4-méthylphénol |
SMILES | CC1=CC(=C(C(=C1)C(C)(C)C)O)C(C)(C)C |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10274420
|
Thermo Scientific Acros
112992500 |
250 g | Flacon en plastique |
31.86€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10090730
|
Thermo Scientific Acros
112990010 |
1 kg | Flacon en plastique |
70.75€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10753904
|
Thermo Scientific Acros
112990050 |
5 kg | Récipient en plastique |
270.35€
5kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
128-37-0 | |
220.35 | |
NLZUEZXRPGMBCV-UHFFFAOYSA-N | |
31404 | |
2,6-ditert-butyl-4-méthylphénol |
C15H24O | |
MFCD00011644 | |
2,6-di-tert-butyl-4-methylphenol, butylated hydroxytoluene, butylhydroxytoluene, 2,6-di-tert-butyl-p-cresol, 2,6-di-t-butyl-4-methylphenol, ionol, dbpc, dibunol, stavox, bht | |
CHEBI:34247 | |
CC1=CC(=C(C(=C1)C(C)(C)C)O)C(C)(C)C |
Spécification
2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol | |
98.5 | |
69.0°C to 71.0°C | |
265.0°C | |
Authentique | |
C15H24O | |
MFCD00011644 | |
15,113 | |
2,6-di-tert-butyl-4-methylphenol, butylated hydroxytoluene, butylhydroxytoluene, 2,6-di-tert-butyl-p-cresol, 2,6-di-t-butyl-4-methylphenol, ionol, dbpc, dibunol, stavox, bht | |
NLZUEZXRPGMBCV-UHFFFAOYSA-N | |
2,6-ditert-butyl-4-méthylphénol | |
31404 | |
3.47 mm2/s (0°C) | |
99% |
128-37-0 | |
100.0 | |
Blanc | |
127°C | |
98.5% min. (GC) | |
[(CH3)3C]2C6H2(CH3)OH | |
06, III, 2073 | |
15, 1550 | |
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: freely soluble in toluene, soluble in methanol, ethanol, isopropanol, acetone, benzene, methyl ethyl ketone, petroleum ether,, cellowolve and most other hydrocarbon solvents | |
CC1=CC(=C(C(=C1)C(C)(C)C)O)C(C)(C)C | |
220.35 | |
CHEBI:34247 | |
220.35 | |
Crystals |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Déclaration GHS P
Éviter le rejet dans l’environnement.
Recueillir le produit répandu.
Éliminer le contenu/récipient vers un site d’élimination des déchets approuvé.
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 204-881-4
- 2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
Mention de danger
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
Conseils de prudence
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P391-Recueillir le produit répandu.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans .