Learn More
2,6-di-tert-butyl-4-méthylphénol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Récipient en plastique
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | 2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol |
% min. CAS | 98.5 |
% max. CAS | 100.0 |
Point de fusion | 69.0°C to 71.0°C |
Couleur | Blanc |
Point d’ébullition | 265.0°C |
Point d’éclair | 127°C |
Spectre IR | Authentique |
Plage de pourcentage du dosage | 98.5% min. (GC) |
Conditionnement | Flacon en plastique |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- 2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol
- Attention
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P391-Recueillir le produit répandu.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans .
Nom du produit
2,6-di-tert-butyl-4-méthylphénol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu