Learn More
2,5-Dihydro-2,5-dimethoxyfuran, cis + trans, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11454070
2,5-Dihydro-2,5-dimethoxyfuran, cis + trans, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11454070
500 g
Click to view available options
Quantité:
100 g
250 g
500 g
1000 g
Code produit. 11454070
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar B25028.36
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 332-77-4
Formule moléculaire C6H10O3
Poids moléculaire (g/mol) 130.14
Numéro MDL MFCD00003220
Clé InChI WXFWXFIWDGJRSC-UHFFFAOYNA-N
Synonyme 2,5-dihydro-2,5-dimethoxyfuran, furan, 2,5-dihydro-2,5-dimethoxy, 2,5-dihydro-2,5-dimethoxyfuran, cis+trans, 2,5-dihydro-2,5-dimethoxyfuran, mixture of cis and trans, pubchem6933, ksc490q3d, furan,5-dihydro-2,5-dimethoxy, 2,5-dihydro-2,5-dimethoxyfuran,c&t, 2,5-dimethoxy-2,5-dihydrofuran,c&t, 2,5-dihydro-2,5-dimethoxyfuran, cis + transAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 78974
Nom IUPAC 2,5-diméthoxy-2,5-dihydrofurane
SMILES COC1OC(OC)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,5-Dihydro-2,5-dimethoxyfuran
Note relative au nom cis + trans
Point de fusion <-40°C
Densité 1.072
Point d’ébullition 160°C to 162°C
Point d’éclair 47°C (116°F)
Indice de réfraction 1.435
Quantité 500 g
Numéro UN UN3271
Beilstein 113225
Poids de la formule 130.14
Pourcentage de pureté 99%
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
1 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot10116644 Type de certificatCertificat d’analyse Date26/06/2023 Catalog NumberB25028.22,B25028.0B,B25028.30,B25028,B25028.18,B25028.36
Nom du produit
2,5-Dihydro-2,5-dimethoxyfuran, cis + trans, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >