Learn More
2,5-Dihydro-2,5-dimethoxyfuran, cis + trans, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11485987
Click to view available options
Quantité:
100 g
250 g
500 g
1000 g
Conditionnement:
1000g
100g
250g
500g
Code produit. 11485987
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar B25028.0B
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 332-77-4 | C6H10O3 | 130.14 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 332-77-4
Formule moléculaire C6H10O3
Poids moléculaire (g/mol) 130.14
Numéro MDL MFCD00003220
Clé InChI WXFWXFIWDGJRSC-UHFFFAOYNA-N
Synonyme 2,5-dihydro-2,5-dimethoxyfuran, furan, 2,5-dihydro-2,5-dimethoxy, 2,5-dihydro-2,5-dimethoxyfuran, cis+trans, 2,5-dihydro-2,5-dimethoxyfuran, mixture of cis and trans, pubchem6933, ksc490q3d, furan,5-dihydro-2,5-dimethoxy, 2,5-dihydro-2,5-dimethoxyfuran,c&t, 2,5-dimethoxy-2,5-dihydrofuran,c&t, 2,5-dihydro-2,5-dimethoxyfuran, cis + trans
CID PubChem 78974
Nom IUPAC 2,5-diméthoxy-2,5-dihydrofurane
SMILES COC1OC(OC)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,5-Dihydro-2,5-dimethoxyfuran
Note relative au nom cis + trans
Point de fusion <-40°C
Densité 1.072
Point d’ébullition 160°C to 162°C
Point d’éclair 47°C (116°F)
Indice de réfraction 1.435
Quantité 1000 g
Numéro UN UN3271
Beilstein 113225
Poids de la formule 130.14
Pourcentage de pureté 99%