Learn More
2,4-pentanedione, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11488076
2,4-pentanedione, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11488076
500 mL
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
2500 mL
Code produit. 11488076
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A14117.AP
Demander un format en vrac ou personnalisé
2,4-Pentanedione is used as a precursor to acetylacetonate, a common bidentate and a raw material for the synthesis of heterocyclic compounds. It is used in pharmaceuticals, organic intermediates for solvents, analytical reagents, tungsten and molybdenum in aluminum extraction agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 2,4-pentanedione est utilisée comme précurseur de l’acétylacétonate, comme bidentate commun et comme matière première pour la synthèse de composés hétérocycliques. Elle est utilisée dans les produits pharmaceutiques, les intermédiaires organiques pour les solvants, les réactifs analytiques, le tungstène et le molybdène dans l’agent d’extraction de l’aluminium.
Solubilité
Il est facilement miscible à l’eau.
Remarques
Incompatible avec les isocyanates, les aldéhydes, les cyanures, les peroxydes et les anhydrides.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 123-54-6
Formule moléculaire C5H8O2
Poids moléculaire (g/mol) 100.12
Numéro MDL MFCD00008787
Clé InChI YRKCREAYFQTBPV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,4-pentanedione, acetylacetone, 2,4-pentadione, diacetylmethane, acetoacetone, acac, 2,4-dioxopentane, pentanedione, pentan-2,4-dione, acetyl acetoneAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 31261
ChEBI CHEBI:14750
Nom IUPAC pentane-2,4-dione
SMILES CC(=O)CC(C)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2, 4-Pentanedione
Point de fusion -23°C
Densité 0.973
Point d’ébullition 140°C to 141°C
Point d’éclair 34°C (93°F)
Plage de pourcentage du dosage 99%
Indice de réfraction 1.452
Quantité 500 mL
Numéro UN 2310
Beilstein 741937
Merck Index 14,81
Informations sur la solubilité It is readily miscible with water.
Poids de la formule 100.12
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotP06L020 Type de certificatCertificat d’analyse Date10/03/2025 Catalog NumberA14117.0F,A14117.AE,A14117.AP
Numéro de lotZ04K011 Type de certificatCertificat d’analyse Date06/12/2024 Catalog NumberA14117.0F,A14117.AE,A14117.AP
Numéro de lot10250666 Type de certificatCertificat d’analyse Date30/08/2024 Catalog NumberA14117.0F,A14117.AE,A14117.AP
Numéro de lotT10K015 Type de certificatCertificat d’analyse Date19/07/2024 Catalog NumberA14117.0F,A14117.AE,A14117.AP
Numéro de lotQ12K003 Type de certificatCertificat d’analyse Date11/06/2024 Catalog NumberA14117.0F,A14117.AE,A14117.AP
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 2,4-Pentanedione
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H331-Toxique par inhalation.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P311-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: 2,4-pentanedione
Nom du produit
2,4-pentanedione, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >