Learn More
Chlorure de 2,4-dimethoxybenzoyl, 96 %, Thermo Scientific™ Code produit.: 11486120
Chlorure de 2,4-dimethoxybenzoyl, 96 %, Thermo Scientific™
Code produit. 11486120
1 g
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Code produit. 11486120
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H27068.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 39828-35-8
Formule moléculaire C9H9ClO3
Poids moléculaire (g/mol) 200.618
Numéro MDL MFCD00017527
Clé InChI KVIUXRJCBBXEGJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,4-dimethoxybenzoylchloride, acmc-20aocn, 2, 4-dimethoxybenzoyl chloride, 2,4-dimethoxy benzoyl chloride, 2,4-dimethoxy-benzoyl chloride, benzoyl chloride,2,4-dimethoxy, 2,4-dimethoxybenzoic acid chloride, 2,4-bis methyloxy benzoyl chloride, 2,4-dimethoxy-1-benzenecarbonyl chloride, benzoyl chloride, 2,4-dimethoxy-9ciAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 2734719
Nom IUPAC Chlorure de 2,4-diméthoxybenzoyle
SMILES COC1=CC(=C(C=C1)C(=O)Cl)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,4-Dimethoxybenzoyl chloride
Point de fusion 57°C to 61°C
Quantité 1 g
Numéro UN UN3261
Sensibilité Moisture sensitive
Poids de la formule 200.62
Pourcentage de pureté 96%
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot10147176 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/12/2021 Catalog Number
Numéro de lot10146841 Type de certificatCertificat d’analyse Date06/12/2021 Catalog Number
Numéro de lot10185271 Type de certificatCertificat d’analyse Date06/12/2021 Catalog Number
Numéro de lot10170589 Type de certificatCertificat d’analyse Date06/12/2021 Catalog Number
Numéro de lot10188951 Type de certificatCertificat d’analyse Date06/12/2021 Catalog Number
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Chlorure de 2,4-dimethoxybenzoyl, 96 %, Thermo Scientific™ >