Learn More
2,4-dichloroquinazoline, 98%, Thermo Scientific Chemicals
41.21€ - 154.77€
Identifiants chimiques
CAS | 607-68-1 |
---|---|
Formule moléculaire | C8H4Cl2N2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 199.03 |
Numéro MDL | MFCD00091950 |
Clé InChI | TUQSVSYUEBNNKQ-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 2,4-dichloro-quinazoline, quinazoline, 2,4-dichloro, dichloroquinazoline, 2,4-dichlorchinazolin, pubchem9668, 2,4-dichloroquinazol, 2,4dichloroquinazoline, acmc-209mlw, 2,4-dichloroquinazoline;, 2, 4-dichloro-quinazoline |
CID PubChem | 252886 |
Nom IUPAC | 2,4-dichloroquinazoline |
SMILES | ClC1=NC(Cl)=C2C=CC=CC2=N1 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15537529
|
Thermo Scientific Acros
460730050 |
5 g |
41.21€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Actuellement indisponible: Nous n'avons pas d'information sur la date de disponibilité de ce produit.
Voir les produits de remplacement
|
15547529
|
Thermo Scientific Acros
460730250 |
25 g |
154.77€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Actuellement indisponible: Nous n'avons pas d'information sur la date de disponibilité de ce produit.
Voir les produits de remplacement
|
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
607-68-1 | |
199.03 | |
TUQSVSYUEBNNKQ-UHFFFAOYSA-N | |
252886 | |
ClC1=NC(Cl)=C2C=CC=CC2=N1 |
C8H4Cl2N2 | |
MFCD00091950 | |
2,4-dichloro-quinazoline, quinazoline, 2,4-dichloro, dichloroquinazoline, 2,4-dichlorchinazolin, pubchem9668, 2,4-dichloroquinazol, 2,4dichloroquinazoline, acmc-209mlw, 2,4-dichloroquinazoline;, 2, 4-dichloro-quinazoline | |
2,4-dichloroquinazoline |
Spécification
2,4-Dichloroquinazoline | |
115.0°C to 121.0°C | |
97.5% min. (GC) | |
MFCD00091950 | |
TUQSVSYUEBNNKQ-UHFFFAOYSA-N | |
2,4-dichloroquinazoline | |
252886 | |
98% |
607-68-1 | |
Authentique | |
C8H4Cl2N2 | |
2,4-dichloro-quinazoline, quinazoline, 2,4-dichloro, dichloroquinazoline, 2,4-dichlorchinazolin, pubchem9668, 2,4-dichloroquinazol, 2,4dichloroquinazoline, acmc-209mlw, 2,4-dichloroquinazoline;, 2, 4-dichloro-quinazoline | |
ClC1=NC(Cl)=C2C=CC=CC2=N1 | |
199.03 | |
199.04 |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- 2,4-Dichloroquinazoline, 98%