Learn More
2,4-dichloroquinazoline, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15537529
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 607-68-1
Formule moléculaire C8H4Cl2N2
Poids moléculaire (g/mol) 199.03
Numéro MDL MFCD00091950
Clé InChI TUQSVSYUEBNNKQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,4-dichloro-quinazoline, quinazoline, 2,4-dichloro, dichloroquinazoline, 2,4-dichlorchinazolin, pubchem9668, 2,4-dichloroquinazol, 2,4dichloroquinazoline, acmc-209mlw, 2,4-dichloroquinazoline;, 2, 4-dichloro-quinazoline
CID PubChem 252886
Nom IUPAC 2,4-dichloroquinazoline
SMILES ClC1=NC(Cl)=C2C=CC=CC2=N1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,4-Dichloroquinazoline
Point de fusion 115.0°C to 121.0°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Quantité 5 g
Poids de la formule 199.04
Pourcentage de pureté 98%
Identifiant produit
  • 2,4-Dichloroquinazoline, 98%