Learn More
2,4-dichloro-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine, 95 %, ACROS Organics
208.00€ - 543.00€
Identifiants chimiques
CAS | 90213-66-4 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H3Cl2N3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 188.02 |
Clé InChI | GHXBPCSSQOKKGB-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 2,4-dichloro-7h-pyrrolo 2,3-d pyrimidine, 2,4-dichloro-1h-pyrrolo 2,3-d pyrimidine, 2,6-dichloro-7-deazapurine, 2,4-dichloropyrrolo 2,3-d pyrimidine, 2,4-dichloro-7h-pyrrolo2,3-dpyrimidine, 1h-pyrrolo 2,3-d pyrimidine, 2,4-dichloro, pubchem14941, acmc-209unt, tofacitinib intermediate ii, ksc486m2l |
CID PubChem | 14116871 |
Nom IUPAC | 2,4-dichloro-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine |
SMILES | C1=CNC2=C1C(=NC(=N2)Cl)Cl |
Description
Identifiants chimiques
90213-66-4 | |
188.02 | |
2,4-dichloro-7h-pyrrolo 2,3-d pyrimidine, 2,4-dichloro-1h-pyrrolo 2,3-d pyrimidine, 2,6-dichloro-7-deazapurine, 2,4-dichloropyrrolo 2,3-d pyrimidine, 2,4-dichloro-7h-pyrrolo2,3-dpyrimidine, 1h-pyrrolo 2,3-d pyrimidine, 2,4-dichloro, pubchem14941, acmc-209unt, tofacitinib intermediate ii, ksc486m2l | |
2,4-dichloro-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine |
C6H3Cl2N3 | |
GHXBPCSSQOKKGB-UHFFFAOYSA-N | |
14116871 | |
C1=CNC2=C1C(=NC(=N2)Cl)Cl |
Spécification
2, 4-Dichloro-7H-pyrrolo[2, 3-d]pyrimidine | |
250°C to 252°C | |
C6H3Cl2N3 | |
GHXBPCSSQOKKGB-UHFFFAOYSA-N | |
2,4-dichloro-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine | |
14116871 | |
95% |
90213-66-4 | |
94% min. (HPLC) | |
2,4-dichloro-7h-pyrrolo 2,3-d pyrimidine, 2,4-dichloro-1h-pyrrolo 2,3-d pyrimidine, 2,6-dichloro-7-deazapurine, 2,4-dichloropyrrolo 2,3-d pyrimidine, 2,4-dichloro-7h-pyrrolo2,3-dpyrimidine, 1h-pyrrolo 2,3-d pyrimidine, 2,4-dichloro, pubchem14941, acmc-209unt, tofacitinib intermediate ii, ksc486m2l | |
C1=CNC2=C1C(=NC(=N2)Cl)Cl | |
188.02 | |
188.02 |
Sécurité et traitement
GHS Signal Word: Warning
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
- 2,4-Dichloro-7H-pyrrolo¢2,3-d!pyrimidine, 95%
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.