Learn More
2,4-dichloro-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine, 95 %, ACROS Organics
Code produit. 15249936
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Identifiants chimiques
CAS 90213-66-4
Formule moléculaire C6H3Cl2N3
Poids moléculaire (g/mol) 188.02
Clé InChI GHXBPCSSQOKKGB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,4-dichloro-7h-pyrrolo 2,3-d pyrimidine, 2,4-dichloro-1h-pyrrolo 2,3-d pyrimidine, 2,6-dichloro-7-deazapurine, 2,4-dichloropyrrolo 2,3-d pyrimidine, 2,4-dichloro-7h-pyrrolo2,3-dpyrimidine, 1h-pyrrolo 2,3-d pyrimidine, 2,4-dichloro, pubchem14941, acmc-209unt, tofacitinib intermediate ii, ksc486m2l
CID PubChem 14116871
Nom IUPAC 2,4-dichloro-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine
SMILES C1=CNC2=C1C(=NC(=N2)Cl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2, 4-Dichloro-7H-pyrrolo[2, 3-d]pyrimidine
Point de fusion 250°C to 252°C
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (HPLC)
Quantité 250 mg
Poids de la formule 188.02
Pourcentage de pureté 95%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2,4-Dichloro-7H-pyrrolo¢2,3-d!pyrimidine, 95%
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.