Learn More
2,3-dicyanohydroquinone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
35.38€ - 114.57€
Identifiants chimiques
CAS | 4733-50-0 |
---|---|
Numéro MDL | MFCD00001790 |
Clé InChI | MPAIWVOBMLSHQA-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 2,3-dicyanohydroquinone, 3,6-dihydroxyphthalonitrile, 2,3-dicyano-p-hydroquinone, 3,6-dihydroxyphthalodinitrile, 1,2-benzenedicarbonitrile, 3,6-dihydroxy, 2,3-dicyanobenzene-1,4-diol, phthalonitrile, 3,6-dihydroxy, dicyanohydroquinone, 2,3-dicyanohydroquinme, acmc-1asrw |
CID PubChem | 78467 |
Nom IUPAC | 3,6-dihydroxybenzène-1,2-dicarbonitrile |
SMILES | C1=CC(=C(C(=C1O)C#N)C#N)O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10557021
|
Thermo Scientific
232050050 |
5 g | Flacon en verre |
35.38€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10143581
|
Thermo Scientific Acros
232050250 |
25 g | Flacon en verre |
114.57€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
4733-50-0 | |
MPAIWVOBMLSHQA-UHFFFAOYSA-N | |
78467 | |
C1=CC(=C(C(=C1O)C#N)C#N)O |
MFCD00001790 | |
2,3-dicyanohydroquinone, 3,6-dihydroxyphthalonitrile, 2,3-dicyano-p-hydroquinone, 3,6-dihydroxyphthalodinitrile, 1,2-benzenedicarbonitrile, 3,6-dihydroxy, 2,3-dicyanobenzene-1,4-diol, phthalonitrile, 3,6-dihydroxy, dicyanohydroquinone, 2,3-dicyanohydroquinme, acmc-1asrw | |
3,6-dihydroxybenzène-1,2-dicarbonitrile |
Spécification
2, 3-Dicyanohydroquinone | |
4733-50-0 | |
100.0 | |
Brun à kaki | |
97.5% min. (HPLC) | |
(NC)2C6H2-1,4-(OH)2 | |
2,3-dicyanohydroquinone, 3,6-dihydroxyphthalonitrile, 2,3-dicyano-p-hydroquinone, 3,6-dihydroxyphthalodinitrile, 1,2-benzenedicarbonitrile, 3,6-dihydroxy, 2,3-dicyanobenzene-1,4-diol, phthalonitrile, 3,6-dihydroxy, dicyanohydroquinone, 2,3-dicyanohydroquinme, acmc-1asrw | |
MPAIWVOBMLSHQA-UHFFFAOYSA-N | |
3,6-dihydroxybenzène-1,2-dicarbonitrile | |
78467 | |
98% |
98% | |
97.5 | |
>230.0°C | |
Authentique | |
C8H4N2O2 | |
MFCD00001790 | |
Solubility in water: soluble in hot water. Other solubilities: sparingly soluble in cold water,soluble in ether,acetone,ethanol,sparingly soluble in cold water,benzene,chlorofo,rm | |
C1=CC(=C(C(=C1O)C#N)C#N)O | |
160.13 | |
160.13 | |
Poudre ou aiguilles cristallines |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Toxique en cas d’ingestion.
Provoque une sévère irritation des yeux.
Peut irriter les voies respiratoires.
Toxique par contact cutané.
Provoque une irritation cutanée.
Toxique par inhalation.
Déclaration GHS P
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :Laver abondamment à l’eau et au savon.
Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
EN CAS D’INGESTION :Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.
EN CAS D’INHALATION :Retirer
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 225-241-0
missing translation for 'tsca' : TSCA
- 2,3-Dicyanohydroquinone
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H311-Toxique par contact cutané.
- H331-Toxique par inhalation.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P311-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .