Learn More
2,3-dicyanohydroquinone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10143581
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4733-50-0
Numéro MDL MFCD00001790
Clé InChI MPAIWVOBMLSHQA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,3-dicyanohydroquinone, 3,6-dihydroxyphthalonitrile, 2,3-dicyano-p-hydroquinone, 3,6-dihydroxyphthalodinitrile, 1,2-benzenedicarbonitrile, 3,6-dihydroxy, 2,3-dicyanobenzene-1,4-diol, phthalonitrile, 3,6-dihydroxy, dicyanohydroquinone, 2,3-dicyanohydroquinme, acmc-1asrw
CID PubChem 78467
Nom IUPAC 3,6-dihydroxybenzène-1,2-dicarbonitrile
SMILES C1=CC(=C(C(=C1O)C#N)C#N)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2, 3-Dicyanohydroquinone
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion >230.0°C
Couleur Brun à kaki
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C8H4N2O2
Formule linéaire (NC)2C6H2-1,4-(OH)2
Quantité 25 g
Poids moléculaire (g/mol) 160.132
Poids de la formule 160.13
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre ou aiguilles cristallines
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2,3-Dicyanohydroquinone
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P311-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .