Learn More
2,3-dichloropyridine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
26.00€ - 1067.00€
Identifiants chimiques
CAS 2402-77-9
Formule moléculaire C5H3Cl2N
Poids moléculaire (g/mol) 147.99
Numéro MDL MFCD00006229
Clé InChI MAKFMOSBBNKPMS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,3-dichloro-pyridine, pyridine, 2,3-dichloro, dichloropyridine, pyridine, dichloro, ccris 1726, 2,3-dichloro pyridine, pubchem1198, pyridine,3-dichloro, 2.3-dichloro-pyridine, acmc-209g7xAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 16988
Nom IUPAC 2,3-dichloropyridine
SMILES ClC1=CC=CN=C1Cl
Consulter d'autres spécifications
Produits 4
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10152570
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
113720025
2.5 g Flacon en verre Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
10224380
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
113720100
10 g Flacon en verre
44.82€
10g
10395980
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific
113720500
50 g Flacon en verre
149.75€
50g
11926291
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
113722500
250 g Flacon en verre Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Afficher plus
Documents
Product Certifications
Nom du produit
2,3-dichloropyridine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals