Learn More
2,3-dichloropyridine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10152570 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
2.5 g
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10g
2.50g
250g
50g
Code produit. 10152570
Marque: Thermo Scientific Acros 113720025
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
CAS: 2402-77-9 | C5H3Cl2N | 147.99 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2402-77-9
Formule moléculaire C5H3Cl2N
Poids moléculaire (g/mol) 147.99
Numéro MDL MFCD00006229
Clé InChI MAKFMOSBBNKPMS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,3-dichloro-pyridine, pyridine, 2,3-dichloro, dichloropyridine, pyridine, dichloro, ccris 1726, 2,3-dichloro pyridine, pubchem1198, pyridine,3-dichloro, 2.3-dichloro-pyridine, acmc-209g7x
CID PubChem 16988
Nom IUPAC 2,3-dichloropyridine
SMILES ClC1=CC=CN=C1Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2, 3-Dichloropyridine
Point de fusion 67°C to 70°C
Couleur Blanc à beige
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (C5H3N)Cl2
Quantité 2.5 g
Poids de la formule 147.99
Pourcentage de pureté ≥98.5%
Forme physique Crystalline Powder