Learn More
2,3,5-triphényltétrazolium, technique, Fisher Chemical™
Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
10g
25g
Description
C19H15ClN4, numéro CAS-298-96-4, chlorure de 2,3,5-triphényltétrazolium, chlorure de triphényltétrazolium, chlorure de 2,3,5-triphényl-2h-tétrazolium, chlorure de tétrazolium, tétrazolium rouge, rouge tétrazolium, chlorure de tétrazolium, test urinaire, vitastain, 25 g, CHEBI:78019, blanc, 334,81 g/mol
Spécification
Spécification
| Point de fusion | 235°C |
| Couleur | Blanc |
| Conditionnement | Récipient de poudre en plastique |
| Quantité | 25 g |
| Poids de la formule | 334.81g/mol |
| Forme physique | Solide |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- 2,3,5-Triphenyl-2H-tetrazolium chloride