Learn More
Chlorure de 2,2-diméthyle-2,3-dihydro-1-benzofurane-7-carbonyle, 97 %, Thermo Scientific™
131.00€ - 459.00€
Identifiants chimiques
CAS 499785-51-2
Formule moléculaire C11H11ClO2
Poids moléculaire (g/mol) 210.657
Numéro MDL MFCD04115386
Clé InChI LSSXEVHVRBTNAQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,2-dimethyl-2,3-dihydro-1-benzofuran-7-carbonyl chloride, 2,2-dimethyl-2,3-dihydrobenzofuran-7-carbonyl chloride, 2,2-dimethyl-2,3-dihydrobenzo b furan-7-carbonyl chloride, 2,2-dimethyl-2,3-dihydro-1-benzo b furan-7-carbonyl chloride
CID PubChem 2795470
Nom IUPAC Chlorure de 2,2-diméthyl-3H-1-benzofurane-7-carbonyle
SMILES CC1(CC2=CC=CC(=C2O1)C(=O)Cl)C
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10591862
Afficher les documents
Thermo Scientific Maybridge
CC27202CB
250 mg Flacon en verre ambré
131.00€
250mg
10232592
Afficher les documents
Thermo Scientific Maybridge
CC27202DA
1 g Flacon en verre ambré
188.00€
1g
10183404
Afficher les documents
Thermo Scientific Maybridge
CC27202DE
5 g Flacon en verre ambré
459.00€
5g
Identifiants chimiques
499785-51-2
210.657
LSSXEVHVRBTNAQ-UHFFFAOYSA-N
2795470
CC1(CC2=CC=CC(=C2O1)C(=O)Cl)C
C11H11ClO2
MFCD04115386
2,2-dimethyl-2,3-dihydro-1-benzofuran-7-carbonyl chloride, 2,2-dimethyl-2,3-dihydrobenzofuran-7-carbonyl chloride, 2,2-dimethyl-2,3-dihydrobenzo b furan-7-carbonyl chloride, 2,2-dimethyl-2,3-dihydro-1-benzo b furan-7-carbonyl chloride
Chlorure de 2,2-diméthyl-3H-1-benzofurane-7-carbonyle
Spécification
2, 2-Dimethyl-2, 3-dihydro-1-benzofuran-7-carbonyl chloride
96.5
97%
MFCD04115386
LSSXEVHVRBTNAQ-UHFFFAOYSA-N
Chlorure de 2,2-diméthyl-3H-1-benzofurane-7-carbonyle
2795470
97%
499785-51-2
100.0
C11H11ClO2
2,2-dimethyl-2,3-dihydro-1-benzofuran-7-carbonyl chloride, 2,2-dimethyl-2,3-dihydrobenzofuran-7-carbonyl chloride, 2,2-dimethyl-2,3-dihydrobenzo b furan-7-carbonyl chloride, 2,2-dimethyl-2,3-dihydro-1-benzo b furan-7-carbonyl chloride
CC1(CC2=CC=CC(=C2O1)C(=O)Cl)C
210.657
210.66
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque de graves lésions des yeux.
GHS P Statement:
IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
Wear eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Mention d’avertissement GHS :danger