Learn More
Chlorure de 2,2-diméthyle-2,3-dihydro-1-benzofurane-7-carbonyle, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10183404
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Identifiants chimiques
CAS 499785-51-2
Formule moléculaire C11H11ClO2
Poids moléculaire (g/mol) 210.657
Numéro MDL MFCD04115386
Clé InChI LSSXEVHVRBTNAQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,2-dimethyl-2,3-dihydro-1-benzofuran-7-carbonyl chloride, 2,2-dimethyl-2,3-dihydrobenzofuran-7-carbonyl chloride, 2,2-dimethyl-2,3-dihydrobenzo b furan-7-carbonyl chloride, 2,2-dimethyl-2,3-dihydro-1-benzo b furan-7-carbonyl chloride
CID PubChem 2795470
Nom IUPAC Chlorure de 2,2-diméthyl-3H-1-benzofurane-7-carbonyle
SMILES CC1(CC2=CC=CC(=C2O1)C(=O)Cl)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 2, 2-Dimethyl-2, 3-dihydro-1-benzofuran-7-carbonyl chloride
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 5 g
Poids de la formule 210.66
Pourcentage de pureté 97%