Learn More
2,2-diméthyle-1,3-dioxane-4,6-dione, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
46.23€ - 332.66€
Identifiants chimiques
CAS | 2033-24-1 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H8O4 |
Poids moléculaire (g/mol) | 144.13 |
Numéro MDL | MFCD00006638 |
Clé InChI | GXHFUVWIGNLZSC-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | meldrum's acid, isopropylidene malonate, meldrums acid, 1,3-dioxane-4,6-dione, 2,2-dimethyl, sub-isopropyl malonate, 2,2-dimethyl-1,3-dioxan-4,6-dione, cycl-isopropylidene malonate, cyclic isopropylidene malonate, malonic acid cyclic isopropylidene ester, meldrum acid |
CID PubChem | 16249 |
Nom IUPAC | 2,2-diméthyl-1,3-dioxane-4,6-dione |
SMILES | CC1(OC(=O)CC(=O)O1)C |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10617352
|
Thermo Scientific Acros
198450250 |
25 g | Flacon en verre |
46.23€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10421821
|
Thermo Scientific Acros
198451000 |
100 g | Flacon en verre |
103.52€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10647164
|
Thermo Scientific Acros
198455000 |
500 g | Flacon en verre |
332.66€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
2033-24-1 | |
144.13 | |
GXHFUVWIGNLZSC-UHFFFAOYSA-N | |
16249 | |
CC1(OC(=O)CC(=O)O1)C |
C6H8O4 | |
MFCD00006638 | |
meldrum's acid, isopropylidene malonate, meldrums acid, 1,3-dioxane-4,6-dione, 2,2-dimethyl, sub-isopropyl malonate, 2,2-dimethyl-1,3-dioxan-4,6-dione, cycl-isopropylidene malonate, cyclic isopropylidene malonate, malonic acid cyclic isopropylidene ester, meldrum acid | |
2,2-diméthyl-1,3-dioxane-4,6-dione |
Spécification
2,2-Dimethyl-1,3-dioxane-4,6-dione | |
2033-24-1 | |
100.0 | |
Beige-brun à brun-blanc | |
Authentique | |
C6H8O4 | |
08,313; 10,252; 11,311; 13,172 | |
meldrum's acid, isopropylidene malonate, meldrums acid, 1,3-dioxane-4,6-dione, 2,2-dimethyl, sub-isopropyl malonate, 2,2-dimethyl-1,3-dioxan-4,6-dione, cycl-isopropylidene malonate, cyclic isopropylidene malonate, malonic acid cyclic isopropylidene ester, meldrum acid | |
GXHFUVWIGNLZSC-UHFFFAOYSA-N | |
2,2-diméthyl-1,3-dioxane-4,6-dione | |
16249 | |
98% |
98% | |
97.5 | |
92°C to 96°C | |
>365°C | |
98% | |
MFCD00006638 | |
15, 5885 | |
Solubility in water: 2.5g/100 mL (20°C). Other solubilities: slightly soluble in ethanol and chloroform | |
CC1(OC(=O)CC(=O)O1)C | |
144.13 | |
144.13 | |
Cristaux ou poudre |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Provoque une irritation cutanée.
Très toxique pour les organismes aquatiques.
Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Déclaration GHS P
Porter des gants de protection et des vêtements de protection.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :Laver abondamment à l’eau et au savon.
En cas d’irritation cutanée :Consulter un médecin.
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 217-992-8
missing translation for 'rtecsNumber' : JH0800000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- 2,2-Dimethyl-1,3-dioxane-4,6-dione
RUO – Research Use Only