Learn More
2,2-diméthyle-1,3-dioxane-4,6-dione, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10617352
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2033-24-1
Formule moléculaire C6H8O4
Poids moléculaire (g/mol) 144.13
Numéro MDL MFCD00006638
Clé InChI GXHFUVWIGNLZSC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme meldrum's acid, isopropylidene malonate, meldrums acid, 1,3-dioxane-4,6-dione, 2,2-dimethyl, sub-isopropyl malonate, 2,2-dimethyl-1,3-dioxan-4,6-dione, cycl-isopropylidene malonate, cyclic isopropylidene malonate, malonic acid cyclic isopropylidene ester, meldrum acid
CID PubChem 16249
Nom IUPAC 2,2-diméthyl-1,3-dioxane-4,6-dione
SMILES CC1(OC(=O)CC(=O)O1)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,2-Dimethyl-1,3-dioxane-4,6-dione
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 92°C to 96°C
Couleur Beige-brun à brun-blanc
Point d’éclair >365°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 25 g
Fieser 08,313; 10,252; 11,311; 13,172
Merck Index 15, 5885
Informations sur la solubilité Solubility in water: 2.5g/100 mL (20°C). Other solubilities: slightly soluble in ethanol and chloroform
Poids de la formule 144.13
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Cristaux ou poudre
Afficher plus Afficher moins
Identifiant produit
  • 2,2-Dimethyl-1,3-dioxane-4,6-dione