Learn More
2,2-diméthoxypropane, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11484884
2,2-diméthoxypropane, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11484884
2500 mL
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
2500 mL
Code produit. 11484884
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A13810.0F
2,2-Dimethoxypropane acts as a dehydrating agent. It also serves as an intermediate in the synthesis of vitamin E, vitamin A and various carotenoids such as astaxanthin. It is used as a reagent for the preparation of 1,2-diols, acetonides, isopropylidene derivatives of sugars, nucleosides, methyl esters of amino acids and enol ethers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 2,2-diméthoxypropane agit comme agent déshydratant. Il sert également dʼintermédiaire dans la synthèse de la vitamine E, de la vitamine A et de divers caroténoïdes tels que lʼastaxanthine. Il est utilisé comme réactif pour la préparation de 1,2-diols, acétonides, dérivés dʼisopropylidène des sucres, des nucléosides, des esters méthyliques des acides aminés et des éthers énoliques.
Solubilité
Soluble dans le benzène, le tétrachlorure de carbone, lʼéther éthylique et le n-butane, le méthanol. Il est soluble dans l’eau de façon modérée.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants et les acides.
Identifiants chimiques
CAS 77-76-9
Formule moléculaire C5H12O2
Poids moléculaire (g/mol) 104.149
Numéro MDL MFCD00008479
Clé InChI HEWZVZIVELJPQZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme acetone dimethyl acetal, propane, 2,2-dimethoxy, acetone dimethyl ketal, acetone, dimethyl acetal, acetone-dimethyl acetal, 2,2-dimethoxy propane, acetone dimethylacetal, 2,2-dimethyoxypropane, 2,2-dimethoxy-propane, dimethoxypropanAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 6495
Nom IUPAC 2,2-Diméthoxypropane
SMILES CC(C)(OC)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,2-Dimethoxypropane
Point de fusion -47°C
Densité 0.848
Point d’ébullition 79°C to 81°C
Point d’éclair −11°C (12°F)
Plage de pourcentage du dosage 98%
Odeur Sweet
Indice de réfraction 1.378
Quantité 2500 mL
Numéro UN UN3271
Beilstein 635678
Informations sur la solubilité Soluble in benzene,carbon tetrachloride,ethyl ether and n-butane,methanol. Moderately soluble in water.
Poids de la formule 104.15
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot10250869 Type de certificatCertificat d’analyse Date30/08/2024 Catalog NumberA13810.AE,A13810.AP,A13810.0F
Numéro de lotU10I041 Type de certificatCertificat d’analyse Date16/08/2022 Catalog NumberA13810.AE,A13810.AP,A13810.0F
Numéro de lotU10I040 Type de certificatCertificat d’analyse Date16/08/2022 Catalog NumberA13810.AE,A13810.AP,A13810.0F
Numéro de lot5001J22Q Type de certificatCertificat d’analyse Date12/04/2022 Catalog NumberA13810.AE,A13810.AP,A13810.0F
Numéro de lotY02G009 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/04/2022 Catalog NumberA13810.AE,A13810.AP,A13810.0F
Nom du produit
2,2-diméthoxypropane, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >