Learn More
2,2,4’-Tribromoacétophénone, 97 %, Thermo Scientific™
32.30€ - 111.00€
Identifiants chimiques
CAS 13195-79-4
Formule moléculaire C8H5Br3O
Poids moléculaire (g/mol) 356.84
Numéro MDL MFCD00017858
Clé InChI KFTUNOVZJWIKFX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,2,4'-tribromoacetophenone, 2,2-dibromo-1-4-bromophenyl ethanone, acetophenone, 2,2,4'-tribromo, 2,2-dibromo-1-4-bromophenyl ethan-1-one, 4alpha,alpha-tribromoacetophenone, 4,alpha,alpha-tribromoacetophenone, p,alpha,alpha-tribromoacetophenone, wln: eyevr de, ethanone, 2,2-dibromo-1-4-bromophenyl, 2,4'-tribromoacetophenone
CID PubChem 25776
Nom IUPAC 2,2-dibromo-1-(4-bromophenyl)ethan-1-one
SMILES BrC(Br)C(=O)C1=CC=C(Br)C=C1
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11327339
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
H27466.06
5 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11337339
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
H27466.14
25 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spécification
Identifiants chimiques
13195-79-4
356.84
KFTUNOVZJWIKFX-UHFFFAOYSA-N
25776
BrC(Br)C(=O)C1=CC=C(Br)C=C1
C8H5Br3O
MFCD00017858
2,2,4'-tribromoacetophenone, 2,2-dibromo-1-4-bromophenyl ethanone, acetophenone, 2,2,4'-tribromo, 2,2-dibromo-1-4-bromophenyl ethan-1-one, 4alpha,alpha-tribromoacetophenone, 4,alpha,alpha-tribromoacetophenone, p,alpha,alpha-tribromoacetophenone, wln: eyevr de, ethanone, 2,2-dibromo-1-4-bromophenyl, 2,4'-tribromoacetophenone
2,2-dibromo-1-(4-bromophenyl)ethan-1-one
Spécification
2,2,4'-Tribromoacetophenone
91°C to 94°C
MFCD00017858
Moisture sensitive
KFTUNOVZJWIKFX-UHFFFAOYSA-N
2,2-dibromo-1-(4-bromophenyl)ethan-1-one
25776
97%
13195-79-4
C8H5Br3O
UN3261
2,2,4'-tribromoacetophenone, 2,2-dibromo-1-4-bromophenyl ethanone, acetophenone, 2,2,4'-tribromo, 2,2-dibromo-1-4-bromophenyl ethan-1-one, 4alpha,alpha-tribromoacetophenone, 4,alpha,alpha-tribromoacetophenone, p,alpha,alpha-tribromoacetophenone, wln: eyevr de, ethanone, 2,2-dibromo-1-4-bromophenyl, 2,4'-tribromoacetophenone
BrC(Br)C(=O)C1=CC=C(Br)C=C1
356.84
356.84
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H314-H318
Causes severe skin burns and eye damage.
Causes serious eye damage.
P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P501c
H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 8; Packing Group: III; Proper Shipping Name: CORROSIVE SOLID, ACIDIC, ORGANIC, N.O.S.
missing translation for 'einecsNumber' : 236-161-0
missing translation for 'rtecsNumber' : AN0526000
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Température ambiante