Learn More
2,2,4’-Tribromoacétophénone, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 11337339
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13195-79-4
Formule moléculaire C8H5Br3O
Poids moléculaire (g/mol) 356.84
Numéro MDL MFCD00017858
Clé InChI KFTUNOVZJWIKFX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,2,4'-tribromoacetophenone, 2,2-dibromo-1-4-bromophenyl ethanone, acetophenone, 2,2,4'-tribromo, 2,2-dibromo-1-4-bromophenyl ethan-1-one, 4alpha,alpha-tribromoacetophenone, 4,alpha,alpha-tribromoacetophenone, p,alpha,alpha-tribromoacetophenone, wln: eyevr de, ethanone, 2,2-dibromo-1-4-bromophenyl, 2,4'-tribromoacetophenone
CID PubChem 25776
Nom IUPAC 2,2-dibromo-1-(4-bromophényl)éthanone
SMILES BrC(Br)C(=O)C1=CC=C(Br)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,2,4'-Tribromoacetophenone
Point de fusion 91°C to 94°C
Quantité 25 g
Numéro UN UN3261
Sensibilité Moisture sensitive
Poids de la formule 356.84
Pourcentage de pureté 97%