Learn More
IBA Lifesciences Colonne Strep-Tactin™ Sepharose™
La colonne Strep-Tactin™ Sepharose™ est une colonne d’écoulement par gravité pour purifier les protéines hybrides Strep-tag™II ou Twin-Strep-tag™
Marque:  IBA Lifesciences 2-1202-550
Code produit. 12836446
Description
Description
  • Les colonnes Strep-Tactin™ Sepharose™ contiennent une agarose à 4 % associée à la variante streptavidine Strep-Tactin™ et conviennent à la purification des protéines hybrides Strep-tag™II ou Twin-Strep-tag™ via un écoulement par gravité.
  • En raison de la faible concentration d’agarose, elle est particulièrement adaptée aux grandes protéines, surtout si l’affinité avec Strep-Tactin™XT 4Flow™ est trop élevée.
  • Le polymère à large maillage permet l’attachement simple de protéines plus grosses en phase stationnaire.
  • Pour réduire la période d’attente pendant l’application d’échantillons et de tampons, l’utilisation de l’aide à l’application WET FRED est recommandée. 
Spécification
Spécification
0,2 ml
Purification des protéines de fusion Strep-Tag par écoulement par gravité
Colonne d’écoulement par gravité
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
IBA Lifesciences Colonne Strep-Tactin™ Sepharose™ > Volume : 0.2mL
Usage exclusivement réservé à la recherche.