Learn More
Fisherbrand™ Barreau d’agitation magnétique Pyrex™
Utile pour les applications à haute température jusqu’à 274°C. Les barreaux d’agitation magnétiques Fisherbrand™ Pyrex™ ont une surface totalement lisse sans absorption et sont faciles à nettoyer.
Marque: Fisherbrand™ 371015008
28.17 EUR valable jusqu'au 2025-07-13
Utilisez le code promo "24135" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Autoclavables
- Aimant Alnico encapsulé en verre
- Fabriqué dans des établissements certifiés ISO 9001:2008
- Conforme aux spécifications de la pharmacopée américaine pour le verre borosilicaté de type I
Spécification
Autoclavables |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Élevez vos tests de boissons avec des solutions de précision
Élevez vos tests de boissons avec des solutions de précisionCode promotionnel: 24135Expire: 2025-07-13
Nouvelle offre Economisez jusqu'à 85%