Learn More
1H-1,2,3-Triazole, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
58.00€ - 617.00€
Identifiants chimiques
CAS | 288-36-8 |
---|---|
Formule moléculaire | C2H3N3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 69.067 |
Numéro MDL | MFCD00014490 |
Clé InChI | QWENRTYMTSOGBR-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 1h-1,2,3-triazole, 1,2,3-triazole, 2h-1,2,3-triazole, 1,2,3-1h-triazole, triazole, triazol, osotriazole, v-triazole, 1,2,3-triazol, 1,2,3 triazole |
CID PubChem | 67516 |
ChEBI | CHEBI:35565 |
Nom IUPAC | 2H-triazole |
SMILES | C1=NNN=C1 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11438846
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A16999.03 |
1 g |
58.00€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11448846
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A16999.06 |
5 g |
190.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11458846
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A16999.14 |
25 g |
617.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
It effectively promotes the proton conduction in polymer electrolyte membranes via an intermolecular proton-transfer mechanism. A useful triazole for proteomics research
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsIl favorise efficacement la conduction des protons dans les membranes électrolytes polymères via un mécanisme de transfert de proton intermoléculaire. Un triazole utile pour la recherche en protéomique
Solubilité
Entièrement miscible dans l’eau.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Conserver le flacon soigneusement fermé dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
Identifiants chimiques
288-36-8 | |
69.067 | |
QWENRTYMTSOGBR-UHFFFAOYSA-N | |
67516 | |
2H-triazole |
C2H3N3 | |
MFCD00014490 | |
1h-1,2,3-triazole, 1,2,3-triazole, 2h-1,2,3-triazole, 1,2,3-1h-triazole, triazole, triazol, osotriazole, v-triazole, 1,2,3-triazol, 1,2,3 triazole | |
CHEBI:35565 | |
C1=NNN=C1 |
Spécification
1H-1,2,3-Triazole | |
23°C to 25°C | |
208°C | |
C2H3N3 | |
MFCD00014490 | |
1h-1,2,3-triazole, 1,2,3-triazole, 2h-1,2,3-triazole, 1,2,3-1h-triazole, triazole, triazol, osotriazole, v-triazole, 1,2,3-triazol, 1,2,3 triazole | |
QWENRTYMTSOGBR-UHFFFAOYSA-N | |
2H-triazole | |
67516 | |
69.07 |
288-36-8 | |
1.192 | |
107°C (224°F) | |
1.498 | |
104766 | |
Fully miscible in water. | |
C1=NNN=C1 | |
69.067 | |
CHEBI:35565 | |
98% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only