Learn More
1H-1,2,3-Triazole, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11448846
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
It effectively promotes the proton conduction in polymer electrolyte membranes via an intermolecular proton-transfer mechanism. A useful triazole for proteomics research
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il favorise efficacement la conduction des protons dans les membranes électrolytes polymères via un mécanisme de transfert de proton intermoléculaire. Un triazole utile pour la recherche en protéomique
Solubilité
Entièrement miscible dans l’eau.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Conserver le flacon soigneusement fermé dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 288-36-8
Formule moléculaire C2H3N3
Poids moléculaire (g/mol) 69.067
Numéro MDL MFCD00014490
Clé InChI QWENRTYMTSOGBR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1h-1,2,3-triazole, 1,2,3-triazole, 2h-1,2,3-triazole, 1,2,3-1h-triazole, triazole, triazol, osotriazole, v-triazole, 1,2,3-triazol, 1,2,3 triazole
CID PubChem 67516
ChEBI CHEBI:35565
Nom IUPAC 2H-triazole
SMILES C1=NNN=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1H-1,2,3-Triazole
Point de fusion 23°C to 25°C
Densité 1.192
Point d’ébullition 208°C
Point d’éclair 107°C (224°F)
Indice de réfraction 1.498
Quantité 5 g
Beilstein 104766
Informations sur la solubilité Fully miscible in water.
Poids de la formule 69.07
Pourcentage de pureté 98%