Learn More
Bochem™ Cuillères Poly en acier inoxydable 18/10
Fabriqué en acier inoxydable 18/10
Marque:  Bochem™ 3414
Code produit. 10050771
  • 18.10€ / 1 pièce
Expédition estimée: 09-12-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • La cuillère est disponible en trois types différents
  • Autoclavables
  • En acier inox 18/10
  • Cuillère multifonction pour une vaste gamme d’applications
Spécification
Spécification
1 de chaque
Cuiller poly
35 mm
Acier inoxydable (18/10)
500 x 20 mm
500 mm
Autoclavable
Cuillère multifonction pour une vaste gamme d’applications
20 mm
8mm
Acier inoxydable (18/10)