Learn More
Bochem™ Cuillères Poly en acier inoxydable 18/10
Click to view available options
Longueur (métrique):
150 mm
180 mm
190 mm
210 mm
250 mm
300 mm
400 mm
500 mm
Longueur (métrique) de lame:
26 mm
30 mm
35 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- La cuillère est disponible en trois types différents
- Autoclavables
- En acier inox 18/10
- Cuillère multifonction pour une vaste gamme d’applications
Spécification
Spécification
| Quantité | 1 de chaque |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Type de produit | Cuiller poly |
| À utiliser avec (application) | Cuillère multifonction pour une vaste gamme d’applications |
| Longueur (métrique) de lame | 30 mm |
| Largeur (métrique) | 13 mm |
| Matériau de la lame | Acier inoxydable (18/10) |
| Diamètre (métrique) externe | 5 mm |
| Dimensions (L x l) | 150 x 13 mm |
| Matériau | Acier inoxydable (18/10) |
| Afficher plus |