Learn More
Bochem™ Supports élévateurs pour laboratoire en acier inox 18/10
225.00€ - 317.00€
Spécification
Matériau | Acier inoxydable (18/10) |
---|---|
Comprend | Roulettes |
Type de produit | Support-élévateur pour laboratoire |
Quantité | 1 de chaque |
Code produit | Marque | Largeur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Largeur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
10408632
|
Bochem™
11115 |
100 mm |
225.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
10088521
|
Bochem™
11132 |
200 mm |
317.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
10303712
|
Bochem™
11122 |
130 mm |
242.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
10258640
|
Bochem™
11140 |
240 mm |
261.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 02-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
- Elévateur labo-lift
- Mécanisme avec tolérances réduites
- Construction selon DIN 12897
- Labo-lift acier inox 18/10
- Labo-lift
- Bouton de réglage manuel.
Spécification
Acier inoxydable (18/10) | |
Roulettes | |
Support-élévateur pour laboratoire | |
1 de chaque |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Bochem™ Supports élévateurs pour laboratoire en acier inox 18/10