Learn More
Bochem™ Supports élévateurs pour laboratoire en acier inox 18/10
Click to view available options
Largeur (métrique):
100 mm
130 mm
200 mm
240 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Elévateur labo-lift
- Mécanisme avec tolérances réduites
- Construction selon DIN 12897
- Labo-lift acier inox 18/10
- Labo-lift
- Bouton de réglage manuel.
Spécification
Spécification
| Matériau | Acier inoxydable (18/10) |
| Dimensions (L x l) | 200 x 200 mm |
| Longueur (métrique) de la base | 200 mm |
| Largeur (métrique) | 200 mm |
| Comprend | Roulettes |
| Type de produit | Support-élévateur pour laboratoire |
| Quantité | 1 de chaque |