Learn More
Bochem™ Coupelles d’évaporation à fond de contact en acier inox 18/10
52.30€ - 77.90€
Spécification
Forme du fond | Plat |
---|---|
Matériau | Acier inoxydable |
Forme | Rond |
Type | Capsule d’évaporation |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10271111
|
Bochem™
8563 |
1 000 ml |
77.90€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10027570
|
Bochem™
8562 |
500 ml |
52.30€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Spécification
Plat | |
Acier inoxydable | |
Rond | |
Capsule d’évaporation |