Learn More
Bochem™ Coupelles d’évaporation à fond de contact en acier inox 18/10
Marque: Bochem™ 8562
Code nomenclature Nacres: NB.17
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Spécification
Plat | |
Acier inoxydable | |
Capsule d’évaporation | |
110 mm |
500 ml | |
Rond | |
55 mm |